missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ FATP1/SLC27A1 Recombinant Protein Antigen

Código de producto. 18657178 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18657178 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18657178 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP269016PEP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 376497
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 22 kDa
Cantidad 100 μL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen ACSVL5FATP-1, EC 6.2.1, EC 6.2.1.-, FATP1Solute carrier family 27 member 1, FATPlong-chain fatty acid transport protein 1, Fatty acid transport protein 1, FLJ00336, MGC71751, solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 1
Símbolo de gen SLC27A1
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-69016. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión FATP1/SLC27A1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.