Learn More
Invitrogen™ FAP Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
656.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso | Q12884 |
---|---|
Sensibilidad del ensayo | 12 pg |
ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | Kit de ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15464983
|
Invitrogen™
EHFAP |
96 pruebas |
656.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17115439
|
Invitrogen™
EHFAPX5 |
5 × 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The Human FAP ELISA quantitates Hu FAP in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FAP. Principle of the method The Hu FAP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
The protein encoded by this gene is a homodimeric integral membrane gelatinase belonging to the serine protease family. It is selectively expressed in reactive stromal fibroblasts of epithelial cancers, granulation tissue of healing wounds, and malignant cells of bone and soft tissue sarcomas. This protein is thought to be involved in the control of fibroblast growth or epithelial-mesenchymal interactions during development, tissue repair, and epithelial carcinogenesis.Especificaciones
Q12884 | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
FAP | |
< 10 % | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
12 pg | |
Biotina | |
angiogénesis; adhesión celular; actividad de la dipeptidil peptidasa; actividad de la endopeptidasa; migración de células endoteliales; proceso apoptótico de melanocitos; proliferación de melanocitos; actividad de la metaloendopeptidasa; detención del ciclo celular mitótico; regulación negativa de la proliferación celular implicada en la inhibición por contacto; regulación negativa del desmontaje de la matriz extracelular; actividad de la peptidasa; regulación positiva de la detención del ciclo celular; regulación positiva de la fase de ejecución de la apoptosis; proteólisis; proteólisis implicada en el proceso catabólico de la proteína celular; regulación del proceso catabólico del colágeno; regulación de la fibrinólisis; actividad de la serina endopeptidasa; actividad de la serina peptidasa | |
Este par de anticuerpos ELISA detecta FAP humano. Otras especies aún no determinadas. | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
2191 | |
< 12 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Angiogénesis | |
DPPIVA, SIMP, FAP | |
1 h 20 min |