Learn More
Eppendorf Tubes™ BioBased
Los Eppendorf Conical Tubes de 15 mL, 50 mL y SnapTec 50 permiten una apertura y un cierre seguros, minimizan el riesgo de contaminación y se pueden utilizar con el equipo de laboratorio existente.
79.30€ - 222.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificados ISCC PLUS, ACT, My Green Lab, materias primas de primera calidad conforme a la Clase 6 de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Polipropileno, HDPE |
Envase | Bolsa |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17794994
|
Eppendorf
0030122518 |
5 mL | 15.2 mm | 68 mm | 25,000 x g |
79.30€
paquete de 200 Disponible descuento por volumen |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17705004
|
Eppendorf
0030122526 |
15 mL | 15.2 mm | 121 mm | 19,500 x g |
185.00€
paquete de 500 Disponible descuento por volumen |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17715004
|
Eppendorf
0030122534 |
25 mL | 28.3 mm | 78,5 mm | 17,000 x g |
85.80€
paquete de 200 Disponible descuento por volumen |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17725004
|
Eppendorf
0030122542 |
50 mL | 28.3 mm | 116 mm | 19,500 x g |
222.00€
paquete de 500 Disponible descuento por volumen |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
El material virgen (Premium USP de clase VI) y la fabricación sin agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas garantizan una integridad máxima de las muestras, una gran solidez del centrifugado (g-Safe® ) y una visibilidad óptima de las muestras y los pellets.
- Sus dimensiones precisas permiten una máxima compatibilidad con rotores de centrífugas, mezcladores y agitadores
- Óptima visibilidad de las muestras y los pellets
- Estéril y libre de pirógenos, DNasas, RNasas y ADN. Certificados de calidad y pureza lote a lote
Especificaciones
Certificados ISCC PLUS, ACT, My Green Lab, materias primas de primera calidad conforme a la Clase 6 de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Polipropileno, HDPE | |
Estéril | |
Sí | |
Tapón de rosca |
Transparente | |
Bolsa | |
No esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Centrifuge Tube |