Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio serie ES
Ahorre un valioso espacio con los refrigeradores de laboratorio Thermo Scientific™ serie ES, diseñados para el almacenamiento en laboratorio de uso general.
1170.00€
Especificaciones
Tipo | Frigorífico de uso general |
---|---|
Intervalo de temperatura | 1°C a 11°C |
Estantes | 3 |
Aislamiento | Sin HCFC, sin CFC |
Certificaciones/conformidad | CE |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16617892
|
Thermo Scientific™
158R-AEV-TS |
158 L | UE |
1170.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Ahorre un valioso espacio con los refrigeradores de laboratorio Thermo Scientific™ serie ES, diseñados para el almacenamiento en laboratorio de uso general.
Características:
- Controlador integrado
- Indicador digital
- Alarmas de temperatura alta y baja
- Puertas con cierre estándar
- Bajo consumo de energía
- Orificios de acceso
- Marcado CE
Información para pedidos:
Solo disponible en regiones de 50 Hz; no disponible en Norteamérica ni en otras regiones de 60 Hz
Recomendados para:
Almacenamiento en laboratorios de uso general
Especificaciones
Frigorífico de uso general | |
3 | |
CE | |
Alarma | |
230 V |
1°C a 11°C | |
Sin HCFC, sin CFC | |
Digital | |
UE | |
50 Hz |