Learn More
Falcon™ Piezas de repuesto para pipeteador
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15359860 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tipo:
Batería
Botones de funcionamiento
Carcasa del divisor
Cono de nariz
Cubierta de la batería (versión para EE. UU.)
Cubierta de la batería (versión para Europa)
Fuente de alimentación universal: entrada: 100-250 V; salida: 9V
Junta del conector
Junta tórica
Partes 1 y 2 de la carcasa
Placa de control
Resorte
Soporte de carga de dos posiciones
Soporte de pipetas de silicona
Tubos de silicona
bomba
de semicelda
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
Código de producto. 15359860
Marca: Falcon™ 357489
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Surtido de piezas de repuesto para pipeteadores
Para su uso con el controlador de pipetas Falcon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Fuente de alimentación universal: entrada: 100-250 V; salida: 9V
Para utilizar con (equipo) Pipeteador
Tensión In: 100/250 V, Out: 9 V