Learn More
Memmert™ Calibración de fábrica (3 temperaturas) para UF1060plus
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para tres valores de temperatura: 100 °C, 160 °C y 220 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UF1060plus |
| Descripción | Centro de la cámara del punto de medición |
| Tipo de calibración | Certificado para 3 temperaturas |
| Tipo de producto | Certificado de calibración de obras estándar |