Learn More
Memmert™ Calibración de fábrica (3 temperaturas) para IN75
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Tipo de calibración:
Certificado para 3 temperaturas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para tres valores de temperatura: 37 °C, 52 °C y 70 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Incubadora IN75 |
| Descripción | Centro de la cámara del punto de medición |
| Tipo de calibración | Certificado para 3 temperaturas |
| Tipo de producto | Certificado de calibración de obras estándar |