Learn More
F4/80 Antigen Rat, Qfluor 710, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB68-QF710-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15942368
  • 250.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
F4/80 Antigen
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Adgre1
Protein A/G Purified
RUO
13733
IgG2b κ
Flow Cytometry
BM8.1
Qfluor 710
XP_006523664
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.