Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Specific Light Solvents
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05432049
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10674582
  • 564.77€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cabezal de extractor con filtro de inserto (frita, porosidad: 0).
  • Con llave de paso de la válvula de PTFE
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Condensador Dimroth
  • Con rosca GL 14
  • Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
0
NS 45/40