Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Specific Heavy Solvents
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05433037
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- Cabezal de extractor con filtro de inserto (frita, porosidad: 0), con llave de paso de válvula de PTFE
- Condensador Dimroth con rosca GL 14
- Matraz de fondo redondo
- DURAN™
Especificaciones
100 mL | |
0 | |
NS 45/40 |