Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Solids
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05431031
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- Cabezal de extractor con dedales de vidrio para sólidos
- Fabricados con tubos DURAN™
- Condensador Dimroth (detalles en la página 71)
- Con rosca GL 14
- Matraz de fondo redondo
Especificaciones
70 mL | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
NS 45/40 |