Learn More
Corning™ Sonda de temperatura externa
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Calentadores de baño seco digital LSE™ Corning™
Descripción
Esta es una sonda de temperatura externa para los calentadores de baño seco digital LSETM Corning™.
Especificaciones
Tipo de controlador | PID |
Para utilizar con (equipo) | Calentadores de baño seco digital LSE™ Corning™ |
Material | Metal, plástico |
Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 150 °C |
Tipo | Accesorio, sonda de temperatura |
Para utilizar con (aplicación) | Monitorización de temperatura del baño seco |
Longitud (imperial) | 8 in |
Anchura (imperial) | 1 in |
Anchura (métrico) | 10 cm |
Anchura (métrico) interior | 10 cm |