Learn More
Thermo Scientific™ Punta de micropipeta con filtro de barrera para aplicaciones especiales de longitud extendida ART™, 200 μL
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta para especialidades que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
212.00€
Especificaciones
Descripción ART XLP 200, con filtro, estéril
Volumen (métrico) 200 µl
filtradas por
Esterilidad Estériles
Color Natural
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10180621
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2160P
Puntas de pipeta de barrera ART XLP 200; MicroPoint de 200 μl, longitud extendida, punta estéril
212.00€
paquete de 768
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Features:
  • Sterile tips are DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor, and Endotoxin Free
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to aid in pipetting for a variety of applications:
Extended length to prevent contamination by keeping the pipette shaft from entering the sample vessel
Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent Safe for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson Pipetman™ ™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
Especificaciones
Especificaciones
ART XLP 200, con filtro, estéril
Natural
3,59 in
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Longitud extendida
ART
200 µl
Estériles
ART XLP 200
9.12 cm
Gradilla
Compatibilidad universal
Estériles y preparados para PCR