Learn More
EXO1 Mouse, anti-Human, Clone: 2D11D1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno EXO1
Clon 2D11D1
Concentración 1000 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Formulario Liquid
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18050486
Ver documentos
Proteintech
68536-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18049335
Ver documentos
Proteintech
68536-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The EXO1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EXO1. This antibody recognizes human antigen. The EXO1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
EXO1
1000 μg/mL
Liquid
Human
EXO1, EXOI, exonuclease 1, Exonuclease I, HEX1, hExo1, hExoI
Primary
2D11D1
Western Blot, ELISA
Mouse
9156
IgG1
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.