Learn More
EXO1 Mouse, anti-Human, Clone: 2D11D1, Proteintech
Código de producto. 18050486 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
18050486 20 μL 20 microlitros
18049335 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 18050486
Marca: Proteintech 685361IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The EXO1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EXO1. This antibody recognizes human antigen. The EXO1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno EXO1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clon 2D11D1
Concentración 1000 μg/mL
Símbolos de los genes EXO1, EXOI, exonuclease 1, Exonuclease I, HEX1, hExo1, hExoI
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9156
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG1