Descripción
The EXO1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EXO1. This antibody recognizes human antigen. The EXO1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EXO1 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clon | 2D11D1 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Símbolos de los genes | EXO1, EXOI, exonuclease 1, Exonuclease I, HEX1, hExo1, hExoI |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 150 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 9156 |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |