Learn More
METTLER TOLEDO™ Excellence XPR MicroBalance
XPR Excellence Microbalances have a readability of six decimal places, temperature control and a compact design to maximize bench space. Simplify dosing and reduce spills with automatic draft shield doors.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 30279267
Detalles adicionales : Peso : 7.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929327
  • 47420.32€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los proyectos de laboratorio que implican sustancias costosas, raras o tóxicas exigen que solo se utilicen las cantidades de muestras más pequeñas posibles. No solo tiene el reto de pesar solo unos miligramos para evitar desperdicios, sino que también se han de evitar resultados que no entren en las especificaciones y reelaboraciones costosas. Las microbalanzas METTLER Toledo XPR ofrecen las siguientes características:
  • Un nivel de precisión único para pesos mínimos excepcionalmente bajos
  • Dos terminales que simplifican el funcionamiento: El terminal principal se puede colocar donde sea más conveniente y el terminal SmartView, en la cámara de pesaje, justo donde lo necesita, para todas las funciones básicas que desee durante las tareas de pesaje
  • El nuevo cortavientos facilita el acceso al plato de pesaje; todas las piezas se pueden retirar fácilmente para limpiarlas
  • El riesgo de contaminación cruzada se reduce gracias a los sensores de infrarrojos SmartSens, que le permiten utilizar el cortavientos con un simple gesto
  • Sistema de control de temperatura activo (ATC™)
  • Sensor de pesaje con alta resolución para restaurar la fuerza magnética
  • Función de advertencia de peso mínimo
  • Pantalla táctil capacitiva a color con control de gestos y compatible con guantes
  • La biblioteca de métodos ahorra tiempo y proporciona una mayor seguridad en los procesos
  • El bloc de notas integrado registra automáticamente todos los parámetros y resultados de las tareas, lo que elimina la transcripción manual
  • Manejo eficaz gracias al terminal SmartView
  • Almacenamiento de SOP en la biblioteca de métodos (incluidas las series de muestras y las tolerancias)
  • Múltiples puertos para una conectividad y exportación de datos sencillas: 4 USB, 1 LAN
  • Diseño compacto y tamaño reducido.
  • Cortavientos optimizado para facilitar la limpieza
  • Protección contra sobrecarga
Características para el aseguramiento de la calidad:
  • La función de aseguramiento de la calidad aprobada por GWP supervisa la balanza de manera activa para confirmar que el proceso de pesaje es seguro; las pruebas, los ajustes, la nivelación y la configuración deben ser adecuados
  • Perfiles de tolerancia
  • Protección por contraseña.
  • Gestión de usuarios
  • Función de historial de cambios
  • Historial de ajustes y pruebas rutinarias
  • Balanza preparada StatusLight™
  • Control de nivel: Advertencia de nivel con guía gráfica de nivelación
  • Temperatura y tiempo programables proFACT
Especificaciones
Especificaciones
2,1 g
0,003 mg
XPR2
Balanza micro
27 mm
0,001 mg
0,1 mg
< 8 s
1.1 in.