Learn More
Abnova™ EWSR1 Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Etiqueta o tinte FITC, Rojo Texas
Para utilizar con (aplicación) Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA)
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
Ubicación 22q12, 22q12
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16003405
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
FS0003.200UL
200 μl
2430.00€
200 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
16093395
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
FS0003.100UL
100 μl
1475.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Advantages
  • Dual colored probes for fast, sensitive, and specific detection
  • Work on metaphase spread, paraffin embedded, and frozen tissue
  • Identify gene amplification, loss, and translocation
  • High signal to noise ratio
  • Low cross reactivity
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA)
22q12, 22q12
Sonda FISH EWSR1 de división
FITC, Rojo Texas
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
EWSR1, EWSR1