Learn More
EVOS™ EVOS™Vessel Holder, Greiner/BD T-25 flask
Para matraces, bandejas y placas de Petri
Marca: EVOS™ AMEPVH010
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La amplia gama de soportes ayuda a maximizar la flexibilidad de los microscopios invertidos EVOS y Micromaster™.
Especificaciones
Soporte para recipientes | |
Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto | |
1 matraz BD/Greiner T-25 de 25 cm2 |
EVOS™ | |
Matraz Greiner/BD T-25 | |
1 soporte |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.