Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder, one Nunc™ T-25 flask
Los soportes de recipientes EVOS™ y placas de platina se adaptan a una gran variedad de recipientes, matraces, placas y portaobjetos.
Marca: EVOS™ AMEPVH018
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Características del producto:- Los soportes de recipientes EVOS™ permiten un ajuste perfecto del portaobjetos del microscopio, el matraz, la placa de cultivo celular o la placa de micropocillos en la platina de los sistemas de adquisición de imágenes EVOS para una mayor precisión en la alineación de las muestras.
- Las placas de platina EVOS contienen soportes de recipientes, lo que amplía el número de soportes de recipientes disponibles para los sistemas EVOS.
- Estos accesorios, que proporcionan un ajuste seguro y a presión, pero fácil de cambiar, hacen que la adquisición de imágenes de muestras en una amplia gama de soportes de recipientes sea cómoda y sencilla.
Especificaciones
Soporte para recipientes del sistema de adquisición de imágenes | |
Soporte de recipientes, un matraz T-25 Nunc | |
1 matraz Nunc T-25 |
EVOS™ | |
Sistema de imagen automático EVOS™ FL | |
1 soporte |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.