Learn More
EVOS™ EVOS™ Condenser Slider, Meniscus A (clear liquids)
Incluso fuera del campo de visión
Marca: EVOS™ AMEPMN3
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Sirve para mejorar la iluminación en determinadas condiciones
- Debido a las desviaciones en el grosor, color y tamaño de muestra, el uso real del portaobjetos podría ser distinto al recomendado.
- El portaobjetos Meniscus A está diseñado para aplicaciones de campo claro con un factor de ampliación 2x con muestras de volumen bajo en placas de varios pocillos y con líquidos transparentes
- El portaobjetos Meniscus B está diseñado para aplicaciones de campo claro con un factor de ampliación 2x con muestras de volumen alto en placas de varios pocillos y con líquidos semiopacos
Especificaciones
Portaobjetos de condensador Menisco A | |
Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto | |
1 unidad |
EVOS™ | |
Portaobjetos difusor, portaobjetos de pequeño orificio, portaobjetos menisco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.