Learn More
A&D Weighing Balanzas compactas Everest de la serie EK-I
Rangos de pesaje versátiles y diseño robusto
Marca:  A&D Weighing EK-410i
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16611022
  • 522.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-11-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Homologación tipo CE (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
  • Interfaz RS-232C de serie
  • Gran pantalla LCD con retroiluminación
  • Diseño compacto
  • Conformidad con GLP
  • Protección contra sobrecarga
  • Función de comparador estándar
  • Paquete de baterías recargables opcional
  • 9 unidades de pesaje más modo de recuento y porcentaje
  • Función de recuento con mejora de precisión por recuento automático (ACAI)
  • Calibración digital completa con ajuste de masa definible por el usuario opcional
Especificaciones
Especificaciones
GLP/GMP/ISO
400 g
0,01 g
EK-410i
RS-232 C
LCD retroiluminada
ABS, acero inoxidable.
110/240 V al adaptador (9 V, 670 mA), paquete de baterías Ni-MH (opcional)