Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz para evaporar en bruto, piriforme
Para la elaboración de un matraz con unión esmerilada.
Marca: DWK Life Sciences 210282406
136.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.75000kg
Descripción
Los matraces de evaporación DURAN™ tienen un grosor de pared uniforme y una buena simetría de rotación. Para su uso posterior en evaporadores giratorios para la evaporación de disolventes, se forma o prepara una funda de unión esmerilada estándar.
- En forma de pera
- Los matraces de evaporación tienen un grosor de pared uniforme y una buena simetría de rotación
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Para el procesamiento posterior como pistón esmerilado; evaporador giratorio; después del procesamiento posterior, se puede usar para la evaporación de disolventes | |
100 mL |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
10/paq. | |
60 mm |