Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Thermocouple Probe, Type K
Eutech™ offers a wide range of temperature probes used in various educational, laboratory, and industrial applications.
Marca: Thermo Scientific™ 01X220101
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Eutech™ offers a wide range of temperature probes used in various educational, laboratory, and industrial applications. Thermocouple Probe, Type K comes in various shaft lengths and diameters for use with Eutech™ meters.
Características:
- Varias longitudes: De 50mm a 2000mm
- Varios diámetros: De 1mm a 6mm
Especificaciones
De -50 °C a +700 °C | |
Medidores Eutech: EcoScan Temp JKT, Temp 300, Temp 10K | |
3 mm | |
Conector macho en miniatura |
Sonda de termopar | |
Sonda de uso general tipo K, 3K320 (para inmersión en líquidos), sin conexión a tierra | |
200 mm | |
1 m |