Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Thermocouple Probe, Type K
Eutech™ offers a wide range of temperature probes used in various educational, laboratory, and industrial applications. 
Marca:  Thermo Scientific™ 3K320
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10237712
  • 121.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Eutech™ offers a wide range of temperature probes used in various educational, laboratory, and industrial applications. Thermocouple Probe, Type K comes in various shaft lengths and diameters for use with Eutech™ meters.
Características:
  • Varias longitudes: De 50mm a 2000mm
  • Varios diámetros: De 1mm a 6mm
Especificaciones
Especificaciones
De -50 °C a +700 °C (para líquido o aire)
Sonda de termopar tipo K, punta redonda del sensor
200 mm
Sonda de termopar
3,2 mm