Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de temperatura Eutech™ ECPHWPTEM01J
Eutech™ ofrece una amplia gama de sondas de temperatura utilizadas en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales.
Marca: Thermo Scientific™ 01X021818
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Eutech™ ofrece una amplia gama de sondas de temperatura utilizadas en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales. La sonda de temperatura Eutech™ ECPHWPTEM01J se suministra con un cable de 1 metro de largo y se utiliza con los medidores de la serie Eutech™ CyberScan 600.
Características:
- Parámetro: máx.
- Se utiliza con los medidores: pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650
- Cable de 1 metro.
Especificaciones
De 0 °C a 100 °C | |
Acero inoxidable 304 | |
Eutech pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650 | |
Eje: 84 mm; mango: 75 mm | |
1 m |
Sonda de temperatura | |
0°C a 100°C | |
Eje: 3 mm; mango: 12 mm | |
8 pines |