Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 450 Meter
Eutech™ offers a wide range of pH meters and electrodes that measure pH values in various educational, laboratory and industrial applications.
Marca: Thermo Scientific™ 01X651629
565.61 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
Eutech™ offers a wide range of pH meters and electrodes. pH 450 Meter Kit is a rugged waterproof meter ideal for any environment and offers measurement of pH / mV / Ion / Temperature.
Características
- Diseño robusto, resistente al agua y al polvo con calificación IP67.
- Pantalla grande retroiluminada – Visualice la medición con la temperatura y el % de pendiente
- Grip-Clip™: asegura rápida y fácilmente el electrodo de pH al vaso de precipitados o recipiente.
- Calibre automáticamente hasta 5 puntos con grupos de tampones de USA o NIST (hasta 6 puntos con DIN). La nueva opción manual permite la calibración hasta con 5 estándares de tampón personalizados.
- Reconocimiento automático del tampón: identifica automáticamente el tampón de pH correcto para una calibración rápida.
- Alarma de calibración necesaria: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
- Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
- Selección de ºC/ºF: elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación.
- Iconos intuitivos y fáciles de usar: el estado de los electrodos muestra la pendiente de pH.
- Almacene hasta 500 conjuntos de datos: sencilla salida RS232 o USB con cables de datos opcionales.
- Los registros de reloj en tiempo real integrados almacenan datos y datos de calibración con la fecha y la hora – Cumplen los estándares de GLP (buenas prácticas de laboratorio)
- Duración prolongada de la batería con dos pilas AA, o utilice un adaptador de alimentación universal opcional.
- El soporte integrado con opción de montaje en pared – permite realizar mediciones de sobremesa o al almacenamiento fácilmente
- Compatible con electrodos de pH, ORP o ISE con conector BNC
Especificaciones
Medidor pH 450 & electrodo: Medidor con electrodo de pH de doble unión ECFC7252201B y sonda ATC PHWPTEM01W, Grip-Clip™, dos pilas AA | |
±0,2 + 2 LSD o +0,5 % de la lectura, lo que sea mayor | |
USB, RS-232 | |
500 | |
De - 2 a 16 | |
±2000 | |
Hasta 5 (EE. UU., NIST y PERSONALIZADO), hasta 6 (DIN) | |
De 14,0 °F a 230,0 °F | |
Compensación en incrementos de 0,1, ± 10 °C o ± 18 °F | |
Almacena hasta 500 conjuntos de datos | |
IP-67 | |
Medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm, en caja: 9 23 × 23 × 7 cm | |
Medidor: 1 lb, en caja: 1,4 lb | |
0,01/0,1/1 ppm | |
2 x pilas AA (incluidas) | |
± 0,5 % de la escala completa (monovalente); ± 1 % de la escala completa (divalente) |
± 0,01 | |
±0,5 °C/±0,9 °F | |
Reloj en tiempo real: Sello de fecha y hora en la calibración y en los datos almacenados | |
mV: ±200 mV, Ion: De 2 a 4 o de 2 a 5 puntos: 0,10, 1,0, 10,0, 100,0 y 1000/0,20, 2,00, 20,0 | |
0,01 | |
0,1 mV ± 999,9 mV; 1 mV por encima | |
De -10 °C a +110 °C | |
0,1 °C/°F | |
LCD, personalizado con retroiluminación | |
500 | |
Opcional | |
Medidor: 0,5 kg, en caja: 0,7 kg | |
De 0,0 a 2000 ppm | |
Automático/manual (de -10 °C a 110 °C) | |
> 500 h (sin retroiluminación) |