Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ pH 450
Código de producto. p-7115565
Change view
Click to view available options
Tipo:
Medidor de pH
Medidor de pH y electrodo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15317053 Medidor de pH 1 PCS
15327053 Medidor de pH y electrodo cada uno
2 options
Código de producto. 15317053
Marca: Thermo Scientific™ 01X651628
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Eutech™ ofrece una amplia gama de electrodos y medidores de pH. Kit del medidor pH 450 es un medidor robusto resistente al agua ideal para cualquier entorno y ofrece la medición de pH / mV / iones / temperatura.
Características
  • Diseño robusto, resistente al agua y al polvo con calificación IP67.
  • Pantalla grande retroiluminada – Visualice la medición con la temperatura y el % de pendiente
  • Grip-Clip™: asegura rápida y fácilmente el electrodo de pH al vaso de precipitados o recipiente.
  • Calibre automáticamente hasta 5 puntos con grupos de tampones de USA o NIST (hasta 6 puntos con DIN). La nueva opción manual permite la calibración hasta con 5 estándares de tampón personalizados.
  • Reconocimiento automático del tampón: identifica automáticamente el tampón de pH correcto para una calibración rápida.
  • Alarma de calibración necesaria: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
  • Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
  • Selección de ºC/ºF: elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación.
  • Iconos intuitivos y fáciles de usar: el estado de los electrodos muestra la pendiente de pH.
  • Almacene hasta 500 conjuntos de datos: sencilla salida RS232 o USB con cables de datos opcionales.
  • Los registros de reloj en tiempo real integrados almacenan datos y datos de calibración con la fecha y la hora – Cumplen los estándares de GLP (buenas prácticas de laboratorio)
  • Duración prolongada de la batería con dos pilas AA, o utilice un adaptador de alimentación universal opcional.
  • El soporte integrado con opción de montaje en pared – permite realizar mediciones de sobremesa o al almacenamiento fácilmente
  • Compatible con electrodos de pH, ORP o ISE con conector BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Solo medidor pH 450: Medidor, Grip-Clip™, dos pilas AA
Incluye Reloj en tiempo real: Sello de fecha y hora en la calibración y en los datos almacenados
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C/±0,9 °F
Exactitud (mV) ±0,2 + 2 LSD o +0,5 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ± 0,01
Salidas USB, RS-232
Measurement Modes 500
Calibración mV: ±200 mV, Ion: De 2 a 4 o de 2 a 5 puntos: 0,10, 1,0, 10,0, 100,0 y 1000/0,20, 2,00, 20,0
Intervalo (pH) De - 2 a 16
Resolución (pH) 0,01
Intervalo (mV) ±2000
Resolución (mV) 0,1 mV ± 999,9 mV; 1 mV por encima
Calibration Points Hasta 5 (EE. UU., NIST y PERSONALIZADO), hasta 6 (DIN)
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +110°C
Intervalo de temperatura (imperial) De 14,0 °F a 230,0 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C/°F
Calibración de la sonda de temperatura Compensación en incrementos de 0,1, ± 10 °C o ± 18 °F
Tipo de pantalla LCD, personalizado con retroiluminación
Memoria Almacena hasta 500 conjuntos de datos
Puntos de datos 500
Clasificación IP IP-67
Adaptador de CA Opcional
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm, en caja: 9 23 × 23 × 7 cm
Peso (métrico) Medidor: 0,5 kg, en caja: 0,7 kg
Peso (imperial) Medidor: 1 lb, en caja: 1,4 lb
Intervalo (iones) De 0,0 a 2000 ppm
Resolución (iones) 0,01/0,1/1 ppm
Compensación de la temperatura Automático/manual (de -10 °C a 110 °C)
Batería, tipo 2 x pilas AA (incluidas)
Tipo Medidor de pH
Duración de la batería > 500 h (sin retroiluminación)
Exactitud (iones) ± 0,5 % de la escala completa (monovalente); ± 1 % de la escala completa (divalente)