Learn More
Thermo Scientific™ Comprobador de bolsillo multiparamétrico Eutech™ PCTestr 35
Mida varios parámetros de forma cómoda y rentable con un único medidor multiparamétrico Eutech™.
Marca: Thermo Scientific™ PCSTEST35K
311.34 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Description
No es necesario cambiar el sensor cada vez que cambie los parámetros; el comprobador de bolsillo multiparamétrico Eutech™ PCTestr 35 mide tres parámetros (el pH, la conductividad y la temperatura). Para aplicaciones generales: Ideal para comprobaciones de pH rápidas y precisas en piscinas y spas, acuarios y operaciones hidropónicas, o en cualquier lugar donde se requiera un análisis de pH frecuente. PCSTestr 35 cumple con los requisitos para muchos métodos de prueba estándar medioambientales y ASTM. Para aplicaciones industriales: Uso para torres de refrigeración, pruebas de agua para procesamiento de alimentos y pruebas de procesos/aguas residuales en el acabado de metales, revelado fotográfico, impresión e industrias químicas. Para aplicaciones educativas: Útil en las escuelas, muchas aplicaciones de laboratorio y estudios de ecología.
Características del producto
- Medición del rango completo de pH hasta con 2 decimales.
- Rangos de conductividad bajos, medios y altos - ¡el comprobador mide agua pura!
- Calibración de pH de hasta 5 puntos y calibración de conductividad de 3 puntos.
- Coeficiente de temperatura ajustable (de 0,0 a 0,0 %)
- Sensor de temperatura alojado en una exclusiva carcasa en forma de cúpula para una respuesta ATC más rápida y mediciones más rápidas.
- Opción ATC/ MTC
- Menú de desplazamiento con cuatro botones de control para una navegación sin estrés
- El comprobador más duradero del mercado. No se necesitan herramientas para sustituir el sensor.
- Cambio de parámetro con una pulsación: El cambio de parámetros se hace con solo una pulsación del botón.
- Resistente al agua según clasificación IP67 - el ligero comprobador incluso flota para facilitar la recuperación.
Specifications
±1 % de la escala completa | |
1% de la escala completa | |
+150 horas | |
TDS: Hasta 3 puntos (manual), salinidad: Hasta 3 (manual) | |
Hasta 5 (automático), Opciones de tampón: EE. UU., NIST | |
LCD de pantalla doble (2,1 × 2,7 cm) | |
Acidez, Alcalinidad, Conductividad, Temperatura, Alkalinity, Conductivity, Temperature | |
Desde 0 hasta 14 | |
De 0.0 a 99,9 ppm, de 100 a 999 ppm, de 1,00 a 10,00 ppt | |
De 0,0 °C a 50,0 °C | |
4 pilas micro alcalinas A76 de 1,5 V | |
0,1 ppm / 1 ppm / 0,01 ppt / 0,01 % | |
Desde 0,40 hasta 1,00 | |
ATC/MTC | |
En caja: 18,5 cm x 6,5 cm x 5 cm |
±0,01 | |
1% de la escala completa | |
4 micropilas alcalinas de 1,5 V A76 (incluidas) | |
3 automáticos, 3 manuales | |
Comprobador de pH/conductividad/temperatura resistente al agua PCTestr 35 con kit de transporte | |
IP 67 | |
Hasta 199,9 μS/cm, de 200 a 1999 μS/cm, de 2,00 a 20,00 mS/cm | |
De 0,0 a 99,9 ppm, de 100 a 999 ppm, de 1,00 a 10,00 ppt, de 0,0 a 1,00 % | |
0,01 | |
no volátil | |
0,1 μS/cm, 1 μS/cm, 0,01 mS/cm | |
0,1 ppm / 1 ppm / 0,01 ppt | |
±0,5 °C, ±0,9 °F | |
De 32,0° a 120,0 °F | |
200 g |