Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ ECOTDSTESTHIGH TDS
Obtenga mediciones rápidas y precisas de sólidos disueltos totales (TDS) sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Marca: Thermo Scientific™ 01X477104
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Obtenga mediciones rápidas y precisas de sólidos disueltos totales (TDS) sobre el terreno, en laboratorios y en colegios. El medidor Eutech EcoTestr de la serie TDS, económico y fácil de usar, incluye factor de TDS ajustable, lo que le permite medir TDS en una amplia gama de aplicaciones como jardinería hidropónica, piscicultura, piscinas, galvanoplastia y otras aplicaciones de agua/aguas residuales.
Características
- De 0 a 10,00 ppt
- Factor de TDS ajustable desde 0,50 a 1,0
- Exactitud de hasta ± 1 % de la escala completa
- Resistente al agua con grado de protección IP67: el dispositivo flota en agua para una recuperación sencilla
- Opción de calibración manual para una mayor exactitud con calibraciones cercanas a la muestra
- Compartimento para las pilas que encaja con un clic, no requiere herramientas para sustituir las pilas
- La función de retención congela la lectura temporalmente para un registro sencillo
- Tapa protectora del sensor que se puede utilizar como contenedor para muestras o solución de calibración
Especificaciones
- Intervalo: .. a 10,00 ppt
- Resolución: 0,1 ppt
- Exactitud: ± 1 % de la escala completa (± 2 % por encima de 5 ppt)
- Puntos de calibración: 1 (digital, botón pulsador)
- ATC: Sí
- Factor de TDS: De 0,4 a 1,0 (ajuste de fábrica en 0,71)
- Memoria no volátil: Sí
- Función de retención: Sí
- Apagado automático: 8,5 minutos tras pulsar por última vez una tecla
- Pantalla LCD: 3,5 dígitos con indicador
- Alimentación eléctrica: 4 pilas micro alcalinas A76 de 1,5 V
- Grado de protección: Resistente al agua IP67
- Dimensiones; peso: En caja: 24,5 × 13,5 × 4,5 cm; 137 g
Especificaciones
± 1 % de la escala completa (± 2 % por encima de 5 ppt) | |
Sí, ATC | |
LCD | |
SDT | |
Sí, no volátil | |
De 0,50 a 1,00 (ajuste de fábrica en 0,71) | |
137 g |
1 (digital, botón pulsador) | |
EcoTestr TDS High resistente al agua con ATC, calibración de 1 punto | |
IP 67 | |
hasta 10 ppt | |
0,1 ppt | |
En caja: 24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm |