Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Eutech™ ECFG7370101B
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Marca:  Thermo Scientific™
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 16356395
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias de la vida, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales.Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. Este electrodo de vidrio para pH de unión doble libre de obstrucciones es ideal para muestras que contienen tampones TRIS, sulfuros y mucho más. El mecanismo de manguito de llenado de orificios es muy fácil de usar y se utiliza para mediciones generales de pH. Disponible con cable de 1 m.
Especificaciones
  • Parámetro: pH
  • Intervalo: pH de 0 a 13
  • Escala de temperatura: de 0 a 100 °C
  • Tipo de unión para líquidos: Cerámica anular
  • Tipo de referencia interna: Ag/AgCl
  • Sellado/rellenable: Rellenable
  • Junta de referencia: Doble
  • Electrolito de referencia de relleno: ECRE002
  • Dimensiones (eje): 110 x 12mm
  • Longitud de cable: 1 m
  • Conector: BNC
  • Se utiliza con: Todos los medidores de pH con conector de entrada BNC
  • Especificaciones
    Especificaciones
    BNC
    Desde 0 hasta 13
    Electrodo de pH
    Doble
    0°C a 100°C