Learn More
Deltalab™ Tubos cónicos de polipropileno estériles Eurotubo con tapón
Utilice el tubo cónico de PP transparente Deltalab™ con tapón de HDPE de color azul para pruebas de centrifugación en laboratorios de inmunología, microbiología y mucho más.
Marca: Deltalab™ 429920
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Eurobtubo
- Graduados
- Tapón con obturador elástico interno para asegurar un sellado hermético
- Los modelos estériles no son adecuados para su esterilización en autoclave
- Los modelos no estériles son esterilizables en autoclave a 121 °C, con el tapón colocado en la rosca pero sin cerrar completamente
Especificaciones
Azul | |
15 ml | |
Para pruebas de centrifugación en inmunología y microbiología | |
5 × 100 | |
No esterilizable en autoclave | |
Cónico | |
Sí |
Transparente | |
Polipropileno | |
100 | |
Estéril | |
122 mm | |
17 mm | |
Tubo cónico |