Learn More
Cytiva Solución de limpieza de soportes de tiras Ettan™ IPGphor™
Código de producto. 12623486 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
:
Solución de limpieza de soportes de tiras IPGphor
Código de producto.
12623486 Solución de limpieza de soportes de tiras IPGphor
1 options
Código de producto. 12623486
Marca: Cytiva 29011927
La solución de limpieza de soportes para tiras está diseñada para una limpieza suave de soportes para tiras cerámicos utilizados para el enfoque isoeléctrico de muestras de proteínas.
La solución de limpieza de soportes para tiras IPGphor se ha formulado específicamente para eliminar depósitos de proteínas. La solución de limpieza de soportes para tiras se suministra en frascos de 1 l.
Productos compatibles con estos soportes para tiras y bandejas utilizados con Immobiline™ DryStrips:
  • Bandeja cerámica de colector IPGphor
  • Soportes para tiras IPGphor (varios tamaños)
  • Colector de carga de recipientes IPGphor
  • Luz de colector IPGphor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para la limpieza suave de los soportes de tiras cerámicos Ettan™ IPGphor™, bandeja cerámica de colector, colector de carga de recipientes y luz de colector utilizada para el enfoque isoeléctrico de muestras de proteínas.
Volumen (métrico) 1 L