Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiaminotetraacético, dihidrato de sal de tetrasodio, 99 %
Catalog Number p-4813481
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
10378-23-1
C10H12N2Na4O8·2H2O
416.21
DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
131843362
ácido 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]acético; sodio; dihidrato
C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
10378-23-1
C10H12N2Na4O8·2H2O
416.21
DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
131843362
ácido 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]acético; sodio; dihidrato
C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/formación de complejos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate
Punto de fusión 300.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 102% (on dry substance) (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Información de solubilidad (16% in water) Clear solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.21
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.