Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072960
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
60-00-4
C10H16N2O8
292.24
3541
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
60-00-4
C10H16N2O8
292.24
3541
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Punto de fusión 220°C
Color Blanco
pH 2.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.23g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 0.013 hPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.