Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica dihidrato, para electroforesis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100g
500g
5kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
6381-92-6
C10H18N2Na2O10
372.24
MFCD00150037,MFCD00003541
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
44120005
disodio;2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]acetato;dihidrato
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
6381-92-6
C10H18N2Na2O10
372.24
MFCD00150037,MFCD00003541
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
44120005
disodio;2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]acetato;dihidrato
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Color Blanco
Punto de fusión 252°C
pH 4 to 6
Cantidad 500g
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.23g/mol
Forma física Sólido
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.