Learn More
Etilo5-(2-bromoacetil)isoxazol-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
104776-74-1
C8H8BrNO4
262.06
MFCD00173773
GUYZRQOTADGHII-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-2-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-bromoacetyl-, ethyl ester, acmc-20a3va, 5-bromoacetyl-3-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 5-2-bromanylethanoyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-2-bromo-1-oxoethyl-3-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester
2736373
etilo 5-(2-bromoacetil)-1,2-oxazol-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C(=O)CBr
104776-74-1
C8H8BrNO4
262.06
MFCD00173773
GUYZRQOTADGHII-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-2-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-bromoacetyl-, ethyl ester, acmc-20a3va, 5-bromoacetyl-3-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 5-2-bromanylethanoyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-2-bromo-1-oxoethyl-3-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester
2736373
etilo 5-(2-bromoacetil)-1,2-oxazol-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C(=O)CBr
Nombre del producto químico o material ethyle5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.06
Porcentaje de pureza 97%