Learn More
Etilo4,6-dicloro-2-(metiltio)quinolina-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
62.45€ - 330.00€
CAS | 227958-96-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H11Cl2NO2S |
Peso molecular (g/mol) | 316.20 |
Número MDL | MFCD00276616 |
Clave InChI | NRGNGBKXHHRCBD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl 4,6-dichloro-2-methylthio quinoline-3-carboxylate, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl quinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-2-methylthio-, ethyl ester, pubchem6084, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulphanyl quinoline, 4,6-dichloro-3-ethoxycarbonyl-2-methylthio quinoline, 4,6-dichloro-2-methylthio-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,6-bis chloranyl-2-methylsulfanyl-quinoline-3-carboxylate |
PubChem CID | 2736409 |
SMILES | CCOC(=O)C1=C(SC)N=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10602263
|
Thermo Scientific Maybridge
KM08739DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
62.45€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10561122
|
Thermo Scientific Maybridge
KM08739EA |
10 g | Frasco de vidrio ámbar |
330.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
227958-96-5 | |
316.20 | |
NRGNGBKXHHRCBD-UHFFFAOYSA-N | |
2736409 |
C13H11Cl2NO2S | |
MFCD00276616 | |
ethyl 4,6-dichloro-2-methylthio quinoline-3-carboxylate, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl quinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-2-methylthio-, ethyl ester, pubchem6084, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulphanyl quinoline, 4,6-dichloro-3-ethoxycarbonyl-2-methylthio quinoline, 4,6-dichloro-2-methylthio-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,6-bis chloranyl-2-methylsulfanyl-quinoline-3-carboxylate | |
CCOC(=O)C1=C(SC)N=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl |
Especificaciones
ethyle4, 6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate | |
97.0 | |
C13H11Cl2NO2S | |
ethyl 4,6-dichloro-2-methylthio quinoline-3-carboxylate, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl quinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-2-methylthio-, ethyl ester, pubchem6084, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulphanyl quinoline, 4,6-dichloro-3-ethoxycarbonyl-2-methylthio quinoline, 4,6-dichloro-2-methylthio-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,6-bis chloranyl-2-methylsulfanyl-quinoline-3-carboxylate | |
CCOC(=O)C1=C(SC)N=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl | |
316.20 | |
316.21 |
227958-96-5 | |
97% | |
MFCD00276616 | |
NRGNGBKXHHRCBD-UHFFFAOYSA-N | |
etilo 4,6-dicloro-2-metilsulfaniliquinolina-3-carboxilato | |
2736409 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Causa irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Causa irritación cutánea.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.