Learn More
Etilo4,6-dicloro-2-(metiltio)quinolina-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10602263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10602263 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10561122 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10602263 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08739DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 227958-96-5
Fórmula molecular C13H11Cl2NO2S
Peso molecular (g/mol) 316.20
Número MDL MFCD00276616
Clave InChI NRGNGBKXHHRCBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4,6-dichloro-2-methylthio quinoline-3-carboxylate, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl quinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-2-methylthio-, ethyl ester, pubchem6084, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulphanyl quinoline, 4,6-dichloro-3-ethoxycarbonyl-2-methylthio quinoline, 4,6-dichloro-2-methylthio-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,6-bis chloranyl-2-methylsulfanyl-quinoline-3-carboxylate
PubChem CID 2736409
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC)N=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle4, 6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC etilo 4,6-dicloro-2-metilsulfaniliquinolina-3-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.21
Porcentaje de pureza 97%