Learn More
Etilo2-(3-metoxifenil)acetato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | CH3OC6H4CH2C(O)OCH2CH3 |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.23 |
Porcentaje de pureza | 97% |