Learn More
Sesquicloruro de etilaluminio, solución de 0,4 M en hexano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212705
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
12075-68-2, 110-54-3
C6H15Al2Cl3
247.51
MFCD00044852
LDXMUMPEDOQULK-UHFFFAOYSA-K
ethylaluminum sesquichloride, ethylaluminium sesquichloride, sesquiethylaluminum chloride, easc, aluminum, trichlorotriethyldi, ethylaluminum sesquichioride, ethylaluminum sesquichloride solution, di-, i-chlorochlorotriethyldi-aluminum, chloro diethyl alumane; dichloro ethyl alumane
25508
cloro(dietil)alumano, dicloro(etil)alumano
CC[Al](CC)Cl.CC[Al](Cl)Cl
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
12075-68-2, 110-54-3
C6H15Al2Cl3
247.51
MFCD00044852
LDXMUMPEDOQULK-UHFFFAOYSA-K
ethylaluminum sesquichloride, ethylaluminium sesquichloride, sesquiethylaluminum chloride, easc, aluminum, trichlorotriethyldi, ethylaluminum sesquichioride, ethylaluminum sesquichloride solution, di-, i-chlorochlorotriethyldi-aluminum, chloro diethyl alumane; dichloro ethyl alumane
25508
cloro(dietil)alumano, dicloro(etil)alumano
CC[Al](CC)Cl.CC[Al](Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethylaluminium sesquichloride
Color Incolora
Densidad 0.7010g/mL
Temperatura de inflamación -22°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (C2H5)2AlCl·Cl2AlC2H5
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.701
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.51
Porcentaje de pureza 14.5 to 15.5% (on Al basis)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylaluminium sesquichloride, 0.4M solution in hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.