Learn More
Dicloruro de etilaluminio, solución de 0,9 M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212702
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
563-43-9, 142-82-5
C2H5AlCl2
126.94
MFCD00000457
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
dicloro(etil)alumano
CC[Al](Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
563-43-9, 142-82-5
C2H5AlCl2
126.94
MFCD00000457
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
dicloro(etil)alumano
CC[Al](Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethylaluminium dichloride
Color Incolora
Densidad 0.7400g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C2H5AlCl2
Cantidad 100 mL
Fieser 06,251; 07,146; 10,177
Índice Merck 15, 3816
Gravedad específica 0.74
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.95
Porcentaje de pureza 14.5 to 15.5%
Forma física Líquido