Learn More
Éter de vinilo etílico, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11417647
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2500 mL
109-92-2
C4H8O
72.11
MFCD00009248
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl vinyl ether, ethoxyethene, ethoxyethylene, ethene, ethoxy, 1-ethoxyethene, 1-ethoxyethylene, vinyl ethyl ether, vinamar, ether, ethyl vinyl, ether, vinyl ethyl
8023
etenoxietano
CCOC=C
109-92-2
C4H8O
72.11
MFCD00009248
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl vinyl ether, ethoxyethene, ethoxyethylene, ethene, ethoxy, 1-ethoxyethene, 1-ethoxyethylene, vinyl ethyl ether, vinamar, ether, ethyl vinyl, ether, vinyl ethyl
8023
etenoxietano
CCOC=C
Ethyl vinyl ether is used in fragrances, lubricating oil additives and spices preparation. It acts as an intermediate for sulfadiazine. It finds application in pharmaceuticals as anesthetics and analgesics. Further, it is used as a solvent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de vinilo etílico se utiliza en fragancias, aditivos de aceite lubricante y preparación de especias. Actúa como intermediario para la sulfadiazina. Encuentra aplicación en los productos farmacéuticos como los anestésicos y los analgésicos. Además, se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos comunes. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, oxígeno y ácidos. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl vinyl ether
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión -115°C
Densidad 0.754
Punto de ebullición 33°C to 34°C
Temperatura de inflamación −45°C (−49°F)
Olor Ether-like
Fórmula lineal CH2=CHOCH2CH3
Índice de refracción 1.3765
Cantidad 500 mL
Número UN UN1302
Beilstein 605351
Información de solubilidad Miscible with common organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99%