Learn More
Uracil-5-carboxilato de etilo, 98%, Thermo Scientific Chemicals
49.70€ - 152.00€
CAS | 28485-17-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8N2O4 |
Peso molecular (g/mol) | 184.15 |
Número MDL | MFCD00057337 |
Clave InChI | MKNYHTGOVKPZMU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-carbethoxyuracil, ethyl4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, isoorotic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate, ethyl uracil-5-carboxylate, ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carboxylate, pubchem13254 |
PubChem CID | 101411 |
Nombre IUPAC | ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate |
SMILES | CCOC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11485890
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26507.03 |
1 g |
49.70€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11495890
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26507.06 |
5 g |
152.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
28485-17-8 | |
184.15 | |
MKNYHTGOVKPZMU-UHFFFAOYSA-N | |
101411 | |
CCOC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O |
C7H8N2O4 | |
MFCD00057337 | |
5-carbethoxyuracil, ethyl4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, isoorotic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate, ethyl uracil-5-carboxylate, ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carboxylate, pubchem13254 | |
ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate |
Especificaciones
Ethyl uracil-5-carboxylate | |
C7H8N2O4 | |
5-carbethoxyuracil, ethyl4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, isoorotic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate, ethyl uracil-5-carboxylate, ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carboxylate, pubchem13254 | |
CCOC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O | |
184.15 | |
184.15 |
28485-17-8 | |
MFCD00057337 | |
MKNYHTGOVKPZMU-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate | |
101411 | |
98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 249-053-3
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only