Learn More
Uracil-5-carboxilato de etilo, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485890 1 g 1 g
11495890 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26507.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28485-17-8 | C7H8N2O4 | 184.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28485-17-8
Fórmula molecular C7H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 184.15
Número MDL MFCD00057337
Clave InChI MKNYHTGOVKPZMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-carbethoxyuracil, ethyl4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, isoorotic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate, ethyl uracil-5-carboxylate, ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carboxylate, pubchem13254
PubChem CID 101411
Nombre IUPAC Etil 2,4-dioxo-1H-pirimidina-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl uracil-5-carboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.15
Porcentaje de pureza 98%