Learn More
Tiofeno etílico-2-carboxilato,+ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.10€ - 106.00€
CAS | 2810-04-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8O2S |
Peso molecular (g/mol) | 156.20 |
Número MDL | MFCD00005436 |
Clave InChI | JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 76052 |
Nombre IUPAC | tiofeno etílico-2-carboxilato |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC=CS1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11488920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12302.09 |
10 g |
27.10€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11498920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12302.18 |
50 g |
106.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2810-04-0 | |
156.20 | |
JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N | |
tiofeno etílico-2-carboxilato |
C7H8O2S | |
MFCD00005436 | |
76052 | |
CCOC(=O)C1=CC=CS1 |
Especificaciones
Ethyl thiophene-2-carboxylate | |
1.161 | |
88°C (190°F) | |
1.526 | |
112678 | |
JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N | |
tiofeno etílico-2-carboxilato | |
76052 | |
≥98% |
2810-04-0 | |
217°C to 218°C | |
C7H8O2S | |
MFCD00005436 | |
ethyl 2-thiophenecarboxylate, ethyl 2-thenoate, ethyl-2-thiophenecarboxylate, thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, thiophene, 2-ethyl carboxylate, thiophenecarboxylic acid, ethyl ester, ethylthiophen-2-carboxylat, ethyl2-thiophenecarboxylate, acmc-209h0w | |
CCOC(=O)C1=CC=CS1 | |
156.20 | |
156.2 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H227
Líquido combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227.
missing translation for 'einecsNumber' : 220-554-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only