Learn More
Tiofeno etílico-2-carboxilato,+ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488920 10 g 10 g
11498920 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488920 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12302.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2810-04-0 | C7H8O2S | 156.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2810-04-0
Fórmula molecular C7H8O2S
Peso molecular (g/mol) 156.20
Número MDL MFCD00005436
Clave InChI JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76052
Nombre IUPAC tiofeno etílico-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl thiophene-2-carboxylate
Densidad 1.161
Punto de ebullición 217°C to 218°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 10 g
Beilstein 112678
Sinónimo ethyl 2-thiophenecarboxylate, ethyl 2-thenoate, ethyl-2-thiophenecarboxylate, thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, thiophene, 2-ethyl carboxylate, thiophenecarboxylic acid, ethyl ester, ethylthiophen-2-carboxylat, ethyl2-thiophenecarboxylate, acmc-209h0w
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.2
Porcentaje de pureza ≥98%