Learn More
Etil (R)-3-hidroxibutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-130453
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
24915-95-5
C6H12O3
132.16
MFCD00075386
OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
ethyl r-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-3-hydroxybutanoate, ethyl r-3-hydroxybutanoate, ethyl r---3-hydroxybutyrate, r-ethyl 3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3r, r---3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester
440030
CHEBI:28707
etil (3R)-3-hidroxibutanoato
CCOC(=O)CC(C)O
24915-95-5
C6H12O3
132.16
MFCD00075386
OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
ethyl r-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-3-hydroxybutanoate, ethyl r-3-hydroxybutanoate, ethyl r---3-hydroxybutyrate, r-ethyl 3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3r, r---3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester
440030
CHEBI:28707
etil (3R)-3-hidroxibutanoato
CCOC(=O)CC(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 1.0170g/mL
Punto de ebullición 75°C to 76°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2COOCH2CH3
Índice de refracción 1.4195 to 1.4215
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.017
Condición de rotación específica −45.5° (20°C 589nm,c=1,CHCl3)
Rotación específica -45.5
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido