Learn More
Etilmetilcetona, extra pura, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10487250
77.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
6569
CHEBI:28398
butan-2-ona
CCC(C)=O
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
6569
CHEBI:28398
butan-2-ona
CCC(C)=O
C4H8O, número CAS-78-93-3, metiletilcetona, acetona de metilo, 2-butanona, meetco, butanona, 3-butanona, etilmetilcetona, 2,5 l, 80 °C, CHEBI:28398, incoloro, 72,11 g/mol, ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, butan-2-ona, -87 °C, 11648
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión -87°C
Color Incolora
Punto de ebullición 80°C
Envase Recipiente de metal
Cantidad 5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.