Learn More
Metanosulfonato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.70€ - 791.00€
CAS | 62-50-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H8O3S |
Peso molecular (g/mol) | 124.154 |
Número MDL | MFCD00007559 |
Clave InChI | PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid |
PubChem CID | 6113 |
ChEBI | CHEBI:23994 |
Nombre IUPAC | metanosulfonato de etilo |
SMILES | CCOS(=O)(=O)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11478930
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12938.06 |
5 g |
33.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11499763
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12938.09 |
10 g |
55.90€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11409773
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12938.18 |
50 g |
172.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11419773
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12938.30 |
250 g |
791.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ethyl methanesulfonate is used as mutagen for both mammalian and plant cells. It finds application as a model alkylating agent in the study of deoxyribonucleic acid (DNA) repair processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl metanosulfonato de etilo se utiliza como mutágeno tanto para células mamíferas como para células vegetales. Se aplica como modelo de agente alquilante en el estudio de los procesos de reparación de ácido desoxirribonucleico (ADN).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) antes de la compra. Hoja de datos de seguridad del material disponible en línea en www.alfa.com. Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
62-50-0 | |
124.154 | |
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N | |
6113 | |
metanosulfonato de etilo |
C3H8O3S | |
MFCD00007559 | |
ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid | |
CHEBI:23994 | |
CCOS(=O)(=O)C |
Especificaciones
Ethyl methanesulfonate | |
1.17 | |
100°C (212°F) | |
Fruit-like | |
1.418 | |
UN2810 | |
Moisture sensitive | |
ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid | |
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N | |
metanosulfonato de etilo | |
6113 | |
124.16 |
62-50-0 | |
85°C to 86°C (10 mmHg) | |
99% | |
C3H8O3S | |
MFCD00007559 | |
773969 | |
14,3827 | |
Miscible with water. | |
CCOS(=O)(=O)C | |
124.154 | |
CHEBI:23994 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H340-H351-H361-H302
Puede provocar defectos genéticos.
Susceptible de provocar cáncer.
Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Nocivo en caso de ingestión.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H340-H351.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:TÓXICO, LÍQUIDOS, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 200-536-7
missing translation for 'rtecsNumber' : PB2100000.
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' : Sensible a la humedad
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacénese bajo nitrógeno
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only